392545
Terra de diatomáceas, fluxo calcinado
Sinônimo(s):
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
tamanho de partícula
150 mesh (<=12%, Tyler sieve retain)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used in the synthesis of the following:
- Chitosan modified DE for the abstraction of humic acid from raw water.
- High purity solar grade silicon (SOG-Si).
- Porous silica ceramics.
- Diatomite-based composite with enhanced sorption characteristics.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1