48270-U
HPLC Isocratic Systems Diagnostics Mix
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 6 × 1 mL
concentração
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
compatibilidade
for use with HPLC System Diagnostics
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.99 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)