Documentos Principais
47641-U
Supelco
Reversed Phase Test Mix 2
certified reference material, in acetonitrile: water (varied conc.), solution
Sinônimo(s):
HPLC Test Mixture for Reversed Phase Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Formulário
solution
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in acetonitrile: water (varied conc.)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
compatibilidade
use to QA hydrophobic reversed phase columns
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    N,N-Diethyl-m-toluamide 600 μg/mL
    Phenol 700 μg/mL
    Toluene 4000 μg/mL
    Uracil 5 μg/mL
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
45.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.