Documentos Principais
48047
Supelco
EPA 552 Halogenated Acetic Acids Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methyl tert-butyl ether
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 552
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
2000 μg/mL each component in methyl tert-butyl ether
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Bromoacetic acid
    Bromochloroacetic acid
    Chloroacetic acid
    Dibromoacetic acid
    Dichloroacetic acid
    Trichloroacetic acid
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-33.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)