48355
1,2,3-Trichloropropane solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 552
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type internal
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
200 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(CCl)CCl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
chave InChI
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)