Documentos Principais
442302
Supelco
2,4,5-Trichlorotoluene
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
195.47
Número CE:
Código UNSPSC:
41121813
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 250 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C7H5Cl3/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
chave InChI
ZCXHZKNWIYVQNC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)