104043
N-Phenyl-1-naphthylamine
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
1-(N-phenylamino)naphthalene, N-(1-Naphthyl)aniline, NPN
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pb
226 °C/15 mmHg (lit.)
pf
60-62 °C (lit.)
λmax
252 nm
cadeia de caracteres SMILES
N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
chave InChI
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.