Documentos Principais
279749
Sigma-Aldrich
2-Methylaminomethyl-1,3-dioxolane
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 939,00
R$ 939,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 939,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 939,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4404 (lit.)
densidade
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNCC1OCCO1
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6-4-5-7-2-3-8-5/h5-6H,2-4H2,1H3
chave InChI
ZCCPVTVGEQLONB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methylaminomethyl-1,3-dioxolane was used in the synthesis of N-[methyl(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-dioxolaneamine (mpoa-H)[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jakub Wojtaszak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(6), 2424-2436 (2013-12-07)
The reaction of MgBu2, ZnEt2 or Ca(O(i)Pr)2 with 2 eq. of three-coordinating N-[methyl(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-oxolaneamine (mpoa-H) or N-[methyl(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-oxolaneamine (tbpoa-H) gave neutral, monomeric [Mg(mpoa)2], [Zn(mpoa)2], [Zn(tbpoa)2], and [Ca(tbpoa)2] as white powders in 58-90% yields. The resulting aminophenolates were characterized in solution by NMR