442236
1,3,5-Trimethylbenzene
analytical standard
Sinônimo(s):
Mesitylene, 1,3,5-Trimethylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
temperatura de autoignição
1022 °F
Lim. expl.
0.88-6.1 %, 100 °F
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
pb
163-166 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
50 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?