T73601
1,2,4-Trimethylbenzene
98%
Sinônimo(s):
Pseudocumene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
4.5 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
959 °F
Lim. expl.
6.4 %
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
pf
−44 °C (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2,3,5-Trimethylbenzoquinone via oxidation reaction with phthaloyl peroxide under solvent-free conditions.
- 1,2,4,5-Tetramethylbenzene (durene) by methylation using syngas in the presence of Cu and Zn-based bifunctional catalysts.
- 1,2,4-Oxadiazole derivatives via tandem reaction with nitroalkenes and nitriles in the presence of superacid CF3SO3H (TfOH).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.0 °C - closed cup