Documentos Principais
33317-U
Supelco
Block #2
number of holes 12
, for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Sinônimo(s):
Heater block
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
C × L × A
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
diâmetro do furo × P
17 mm × 24 mm
compatibilidade
for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Características e benefícios
Useful with Supelco 0.1-2 mL reaction vessels.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)