Documentos Principais
33313-U
Supelco
Heater block for 28 mm diameter vials
for use with 28 mm diameter vials
Sinônimo(s):
Heater block
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
C × L × A
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 28 mm diameter vials
for use with 40 mL vials ~ Device: Alumimun block
Características e benefícios
Use this aluminum block for heating/stirring during headspace SPME sampling of odors or other volatiles. Holds six 40 mL vials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)