Voltar
Block #2
Sinônimo(s):
Heater block
Products
Marca
Supelco (1)
Diâmetro (mm)
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
33317-U
Block #2,
number of holes 12
, for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels