27036
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 1 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 16 mm × 40 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
styrene-butadiene septum
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
embalagem
pkg of 12 ea
D.E. × A
16 mm × 40 mm
volume
1 mL
conector
thread for 15-425
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Micro Reaction Vessel of volume 1 mL is cone shaped for easy removal of small samples.
- Constructed of heavy wall borosilicate glass.
- Supplied with black phenolic solid top cap.
- Can be autoclaved or centrifuged.
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente