Documentos Principais
Z114235
Supelco
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 13 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.458,00
R$ 3.458,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.458,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 3.458,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
D.E.
13 mm
Descrição geral
  • Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Polished crimping jaws provide consistent sealing
  • 2 year warranty
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Vial Decapper, pliers-type for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
33283
Vial Decapper, pliers-type
Crimpers Hand crimper, for use with 11mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33195
Crimpers
Decapper O.D. 20 mm
Supelco
Z292168
Decapper
Decapper O.D. 11 mm
Supelco
Z292133
Decapper
Hand Decapper for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33183
Hand Decapper