Documentos Principais
1.13126
SAFC
Dióxido de silício
colloidal, highly dispersed, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF, E 551
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sílica, Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352309
Número E:
E551
Número do índice EC:
231-545-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O dióxido de silício é um ingrediente comumente usado em aplicações alimentícias e farmacêuticas. Suas aplicações incluem o uso como agente de aumento da viscosidade e estabilizante de emulsões em formulações líquidas bem como o uso como regulador de fluxo ou deslizante para melhorar propriedades de fluxo de pós secos na fabricação de comprimidos e cápsulas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects