31616
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
puriss. p.a., powder
Sinônimo(s):
Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Activated charcoal, puriss. p.a., powder
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
descrição
methylene blue-adsorption 12 mL
grau
puriss. p.a.
Formulário
powder
temperatura de autoignição
842 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
técnica(s)
LPLC: suitable
tissue culture: suitable
Impurezas
≤0.003% heavy metals (as Pb)
≤0.5% in water soluble matter
≤1% soluble in acid
resíduo de ignição
≤2%
perda
≤8% loss on drying, 120 °C
Matriz
Carbon
Grupo ativo da matriz
carbon
pH
6-9
pf
3550 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Cu: ≤25 mg/kg
Fe: ≤300 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
categoria alternativa mais ecológica
técnica de separação
reversed phase
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to study its effect on tissue cultures of Daucus carota, Happlopapus gracilis and Allum cepa var. proliferum, to check the adsorption of metabolites inhibiting morphognesis.
- It may be used as the primary gastrointestinal decontamination procedure after acute drug overdose.
- It may also be used for the adsorption of dyes namely malachite green, bromophenol blue, alizarine red-S, methylene blue, eriochrome black-T, phenol red, methyl blue, and methyl violet from aqueous media.
- Oral activated charcoal may be also used for adsorption of theophylline, hence can be effectively used in patients with theophylline poisoning.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?