Documentos Principais
23187-U
Supelco
Kit de frascos (dreno central) com certificação CD, rosca de 9 mm com tampa/septos, desmontado
volume 1.2 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Certified CD Vial (Center Draining) Kit, 9 mm thread with cap/septa, unassembled
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue polypropylene cap
clear glass vial
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume morto
<2 μL
volume
1.2 mL
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
O frasco CD (Center Draining [drenagem central]) tem um fundo interior cônico exclusivo que permite que o conteúdo escorra totalmente para o centro do fundo do frasco. A recuperação máxima do conteúdo pode ser feita por meio de micropipeta ou seringa.
O frasco CD é robusto e tem um poço cônico único patenteado, localizado exatamente no centro do fundo do frasco, ideal para muitas aplicações em micro escala. Os frascos são fabricados com vidro de borossilicato tipo 1, para proteção contra uma mudança no pH do conteúdo.
Precisão: Injeções de volume limitado com menos de 4 μl de volume morto.
Abertura grande: Elimina o problema de agulhas tortas relacionado a aberturas de volume limitado.
Biblioteca: Mantenha amostras de biblioteca. Eles suportam -70 °C a 160 °C.
Concentre amostras no mesmo frasco a ser usado no autoamostrador.
Aplicações:
Armazenamento de amostras de biblioteca
Liofilização
Centrifugação
Micromistura
Extração
Concentrações
Derivatização
Reações em pequena escala
The MRQ30 CD Vial is 1.2 mL vial made of Type 1, Class A Borosilicate glass. The precision-formed center well allows maximum sample recovery; with as little as 2 μL of sample remaining in the vial after sample withdrawal.
Benefits:
  • No inserts required
  • Vial design allows for maximum recovery
  • Wide-mouth opening has large target area reducing the possibility of bent needle
  • Compatible with most autosamplers
  • Ideal for immersion SPME sampling
  • Clean enough for LC-MS analysis
Applications include:
Library sample storage, Lyophilize, Centrifugation, Micro mixing, Extraction, Concentrations, Derivatization, Hybridization, Homegenization, Small scale reactions, Liquid/liquid extraction
Informações legais
CD is a trademark of QIS, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.