Documentos Principais
29621-U
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cone tip stainless steel needle
tamanho da agulha
23 ga
descrição
color (dark orange)
Características
needle type R (removable needle)
point style 1
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 002902
agulha C
42 mm
volume
10 μL
Informações legais
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)