Documentos Principais
HAM202640
Hamilton® chromatography syringe, for Shimadzu GC autosampler
model, 701 RN, removable needle, volume × L 10 μL × 43 mm, needle gauge 22s
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.254,00
R$ 1.254,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.254,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
R$ 1.254,00
Check Cart for Availability
Materiais
Microliter syringe
Características
autoclavable: no
model 701 RN, removable needle
fabricante/nome comercial
Hamilton
Parâmetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
agulha D.I. × D.E.
0.13 mm × 0.711 mm
calibre da agulha
22s
volume × C
10 μL × 43 mm
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)