Documentos Principais
24442
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
Sinônimo(s):
REPL.NEEDLE N10-S-0.63, PK2
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23 ga
descrição
10R-S-0.63
Características
needle cone tip
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
SGE 037747
agulha C × D.E.
42 mm × 0.63 mm
volume
10 μL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)