29131-U
Interlocked vial with fused glass insert, crimp top
volume 0.3 mL, amber glass vial, Interlocked vial (with fused-in insert), crimp top, 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.3 mL
conector
thread for 11 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- The flange top centers the inserts into the vial
- Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
- Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)