Documentos Principais
PHL89170
Caftaric acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-Caffeoyl-L-tartaric acid
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 6.107,00
R$ 6.107,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 6.107,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12O9
Número CAS:
Peso molecular:
312.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 6.107,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H12O9/c14-7-3-1-6(5-8(7)15)2-4-9(16)22-11(13(20)21)10(17)12(18)19/h1-5,10-11,14-15,17H,(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t10-,11-/m1/s1
chave InChI
SWGKAHCIOQPKFW-JTNORFRNSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)