Documentos Principais
29007-U
Supelco
Frascos, tampa de rosca, R.A.M. (rosca de 9 mm), abertura grande, 12 x 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial (with graduated marking spot), pkg of × 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear glass vial (with graduated marking spot)
Características
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
embalagem
pkg of × 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
  • Compatível com autoamostradores com braço robótico
  • Substitui frascos de autoamostrador com tampa de encaixe
  • Grande área-alvo para a agulha
  • Utiliza o desenho Step Vial para centralizar a inserção
O frasco R.A.M.TM (máquina de braço robótico) foi desenhado especificamente para trabalhar com um autoamostrador com braço robótico. Este frasco de 12 x 32 mm tem uma área de rosca mais curta (9 mm), o que gera um espaço maior entre a margem da tampa e o ombro do frasco para apreensão por braço robótico. Esta característica torna este frasco uma excelente alternativa aos frascos de autoamostrador com tampa de encaixe.
O frasco R.A.M. incorpora o desenho Step Vial dentro do pescoço do frasco que permite uma centralização precisa de inserções de volume limitado no frasco, outra vantagem para uso de sistemas automatizados. A abertura de boca larga é 40% maior que a de frascos normais com tampa de encaixe. Essa abertura maior oferece uma área-alvo maior para a penetração da agulha e ajuda a prevenir agulhas tortas.
Esses frascos funcionam de maneira parecida à do frasco Kimble ROBO, National Target DP, Sun 1 e frasco Wheaton ABC.
Informações legais
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Hi! Do these vials also come with the screw top lids? If so, are they completely sealed?
    1 answer
    1. Caps are not included in this product. There are R.A.M. vial products available with caps included. However, the caps are packaged separately for assembly by the end user. Please see the link below to review these product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/vials2mlopentopscrewcapram9mmconveniencekitwithclosureswithseptaunassembledpkgof1001234598765