Documentos Principais
24710
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
natural polypropylene vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A
12 mm × 32 mm
volume
0.75 mL
conector
thread for 8-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)