Documentos Principais
27195
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
burnt orange PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
260 °C temp. limit
D.E.
18 mm
diâmetro × espessura
18 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 22mL vial
for use with screw cap, 20-400
Informações legais
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)