Voltar
Septa, Thermoseal
®
, pkg 100
Products
Categoria de produto
septa (2)
Marca
Supelco (2)
Diâmetro (mm)
DE (mm)
Cor
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
27193
Septa, Thermoseal
®
, pkg 100,
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7mL vial
Expandir
Ver preços
27195
Septa, Thermoseal
®
, pkg 100,
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial