Documentos Principais
27190-U
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
barrier (silicone bonded to aluminum)
descrição
aluminum/silicone
septum type: Barrier
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
diâmetro × espessura
22 mm × 0.100 in.
compatibilidade
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)