Voltar
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
Products
Categoria de produto
vials (2)
Marca
Supelco (2)
DE (mm)
Volume (mL)
Tipo de fechamento
Cor
Material do frasco do tubo
Cor do frasco do tubo
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
27036
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12,
volume 1 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 16 mm × 40 mm
Expandir
Ver preços
27038-U
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12,
volume 3 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 20 mm × 47 mm