Documentos Principais
2630925
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 25 ea
C × D.E. × D.I.
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)