Documentos Principais
Z101141
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 18, L 12 in.
Sinônimo(s):
304 Stainless Steel Needle, Stainless Needle
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 385,00
R$ 385,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 385,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
R$ 385,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
descrição
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science 4196
Comprimento
12 in.
medidor
18
Descrição geral
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)