Documentos Principais
24432
SGE Needles for RN syringes
volume 1 μL, 1B-7C, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Sinônimo(s):
REPL.NEEDLE NP1B-7C, EA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 034057
agulha C × D.E.
70 mm × 0.63 mm
volume
1 μL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)