24400
SGE Microvolume Syringe
0.5BNR-5, Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23 ga
descrição
Plunger-in-needle syringe
Características
Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 000300
agulha C × D.E.
50 mm × 0.63 mm
volume
0.5 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- nozzle tip with 0.12mm opening and caone shape for better septum
- full sample displacement
- plunger extended to the tip of the needle - Zero Dead Volume
- no sample carryover
- improved sample volume reproducibility
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)