24241-U
Coluna de GC capilar Carboxen®-1006 PLOT
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
Sinônimo(s):
GC column, PLOT, Carboxen 1006
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
descrição
PLOT = Porous Layer Open Tubular
fabricante/nome comercial
Carboxen®
Parâmetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
espessura média
15 μm
df
15 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.32 mm
Grupo ativo da matriz
Carbon molecular sieve phase
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
tipo de coluna
capillary PLOT
Categorias relacionadas
Descrição geral
Código da USP: Nenhum
Fase:
- Peneira molecular de carbono
- abaixo da temp. ambiente a 250 ºC (isotérmica ou programada)
Aplicação
- Carboxen® 1006 PLOT capillary column may be used as an extraction device in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) coupled with in-tube solid-phase microextraction, used in order to determine patulin in dried fruit samples and fruit juice.[2]
- Carboxen®-1006/polydimethylsiloxane(PDMS) fiber mounted in an SPME manual holder assembly coupled with GC-MS may be used for testing lipid oxidation products in milk.[3]
- It may also be used as an extraction device in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) coupled with in-tube solid-phase microextraction, in order to determine ochratoxins A and B in nuts and grain samples.[4]
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?