Documentos Principais
24223
Supelco
PAG Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
fused silica
Agency
meets requirements for USP G18
Parâmetros
30-220 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
250
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(alkylene glycol) phase
tipo de coluna
capillary polar
Descrição geral
Application: This column fills the polarity space between a 50% phenyl substituted column and a classical wax-type column, due to its polarity being slightly lower than a wax-type column. It is well suited for analyses of alcohols.
USP Code: This column meets USP G18 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(alkylene glycol)
Temp. Limits:
  • 30 °C to 220 °C (isothermal or programmed)
Aplicação
PAG Capillary GC Column may be used for the separation of aliphatic alcohols on a polar stationary phase.[1]
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 44-45 (1997)