28089-U
Equity-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinônimo(s):
GC column, Equity-5, 5% diphenyl
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
Parâmetros
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Valor beta
250
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary non-polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Outras notas
Informações legais
Aplicação
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPMENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.