N4876
Ninidrina
suitable for amino acid detection
Sinônimo(s):
1,2,3-Indantriona, 2,2-Di-hidroxi-1,3-indanodiona, Trioxo-hidrindeno
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
pf
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 100 mg/mL
H2O: 50 mg/mL (with sonication)
adequação
suitable for amino acid detection
cadeia de caracteres SMILES
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
chave InChI
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- For the detection of free amino groups in amino acids, peptides, and proteins.
- As a ligand for the Cu-catalyzed N-arylation of nitrogen-containing heterocycles with aryl and heteroaryl halides to synthesize N-arylheterocycles.
- As a reactant to synthesize aldols by reacting with active methylene compounds.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?