Documentos Principais
24023AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC quiral Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
cyclodextrin, beta- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
3.5-7
técnica de separação
chiral
Descrição geral
No modelo desta nova composição química, pretendeu-se criar uma fase muito estável e reprodutível com tempos de retenção mais curtos e, ao mesmo tempo, manter ou melhorar a seletividade em relação ao CYCLOBOND I 2000 RSP. Tendo atingido e superado este e outros objetivos, a CYCLOBOND I 2000 HP-RSP se destaca pela maior capacidade de ligação ao H, e oferece ampla seletividade quiral para triagem quiral. É mais benéfica para compostos básicos e neutros.
  • Fase ligada: β-Ciclodextrina modificada com (R,S)-hidroxipropil (alto desempenho)
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Assessment of the complexation degree of camptothecin derivatives and cyclodextrins using spectroscopic and separative methodologies
Foulon, C., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20 (21), 2482-2489 (2009)
Reprint of: Enantiomeric separation of functionalized ethano-bridged Troger bases using macrocyclic cyclofructan and cyclodextrin chiral selectors in high-performance liquid chromatography and capillary electrophoresis with application of principal component analysis
Weatherly, Choyce A., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 968, 40-48 (2014)
Roland Török et al.
Journal of chromatography. A, 1098(1-2), 75-81 (2005-11-30)
Direct high-performance liquid chromatographic methods were developed for the enantioseparation of (R,S)-bicalutamide (1) and its analogs (+/-)-3-chloro-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide (2), (+/-)-N-(4-cyano-3-(trifluoro-methyl)phenyl)-2-methyloxirane-2-carboxamide (3), (+/-)-4-fluorophenylsulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropionic acid (4) and (+/-)-3-hydroxy-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide (5). The methods involved the use of a cellulose-based Chiralcel OD-H, macrocyclic glycopeptide-based Chirobiotic T
Xinxin Han et al.
Journal of chromatography. A, 1063(1-2), 111-120 (2005-02-11)
The enantiomeric separation of a set of 30 new chiral furan derivatives has been achieved on native and derivatized beta-cyclodextrin stationary phases using high performance liquid chromatography (HPLC). The hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (Cyclobond RSP), the 2,3-dimethyl-beta-cyclodextrin (Cyclobond DM), and the acetyl-beta-cyclodextrin (Cyclobond
Conteúdo relacionado
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.