Documentos Principais
23779
Supelco
Capillary Column Tags
pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
0.016″ aluminum
embalagem
pkg of 100 ea
língua C
5 1/4 in.
superfície de escrita C × L
1 1/8 in. × 3/4 in.
Descrição geral
Permanently label capillary columns.
  • Soft enough to imprint with a ball-point pen
  • Big enough for all necessary information
  • Lightweight and will not damage column
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)