Documentos Principais
23231
Supelco
Amber storage bottles
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Sinônimo(s):
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 240ML PK12
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Características
closure type screw top bottle
pre-assembled
embalagem
pkg of 12 ea
D.E. × A
61 mm × 143 mm
diâmetro do septo × espessura total × espessura de PTFE
22 mm × 100 mil × 1 mil
volume
240 mL
conector
thread for 24-400
Descrição geral
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.[1]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Shahidi, Fereidoon
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)