Documentos Principais
22775
Agilent/HP JetPaper Print Cartridge
About This Item
Código UNSPSC:
44103103
Descrição geral
Fits the Agilent/HP 3396A integrator, plus QuietJet, ThinkJet, and QuietJet Plus printers. One cartridge prints ~600,000 characters in black ink.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
437.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
225 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)