Documentos Principais
22462
Supelco
Anilha capilar Supeltex M-4, de uso geral
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 10 ea
D.I.
0.5 mm
compatibilidade
0.32 mm Column I.D.
Descrição geral
A Supelco aprimorou o design dessas anilhas de grafite para que tivessem um perfil “limpo” e bem definido, com o mínimo de faísca.
Características:
Vedação um quarto de volta após aperto máximo com a mão. Contato máximo com a superfície de vedação, risco reduzido de contaminação da coluna na instalação.
Composição do material: grafite flexível
Temperatura máxima: 450 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)