21006
GC Stationary Phase
phase Apiezon L, bottle of 25 g
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
embalagem
bottle of 25 g
Parâmetros
50-300 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Grupo ativo da matriz
Apiezon L phase
solubilidade
chloroform, toluene: soluble
tipo de coluna
packed GC
Descrição geral
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)