Documentos Principais
W414522
Sigma-Aldrich
Isoambrettolide
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Hexadec-9-en-1,16 lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
252.39
Número FEMA:
4145
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
10.063
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; fruity; woody; waxy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
O1CCCCCC\C=C/CCCCCCCC1=O
InChI
1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1,3H,2,4-15H2/b3-1-
chave InChI
QILMAYXCYBTEDM-IWQZZHSRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
330.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
166 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)