Documentos Principais
20441
Supelco
GR-2 Septa
diam. 10 mm ( 13/32 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 100 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Diâmetro
10 mm ( 13/32 in.)
Descrição geral
These low cost gray silicone rubber septa are designed for routine, isothermal use. For use with 50 °C to 200 °C inlet temperature.
Aplicação
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.[1]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H2 production from marine and freshwater species of green algae during sulfur deprivation and considerations for bioreactor design.
Kari S.
International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2), 511-521 (2008)