Documentos Principais
Z278440
Ace replacement septa
thickness × O.D. 3 mm × 20 mm, fits 14/10 cap
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 561,00
R$ 561,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 561,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 561,00
Check Cart for Availability
Características
fits 14/10 cap
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8787-42
espessura × D.E.
3 mm × 20 mm
Descrição geral
Septa are PTFE-faced silicone rubber.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)