Documentos Principais
20053
Supelco
ORBO 615 Amberlite XAD®-7 (15/50), 60/30 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
W,W,W separators
linha de produto
Amberlite
ORBO
composição
Bed A, 60 mg
Bed B, 30 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 615
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 75 mm
Matriz
XAD-7
tamanho de partícula
15-50 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
  • ORBO 615 Amberlite XAD®-7 (15/50), 60/30 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)