20033
ORBO™ 554 H2SO4 on Silica Gel (20/40) 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
ORBO™ Activated Silica Gel Tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
W,W,W separators
silica gel
Agency
NIOSH 2012
linha de produto
ORBO™
composição
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 554
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 75 mm
Matriz
H2SO4 coated silica gel
tamanho de partícula
20-40 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorias relacionadas
Descrição geral
- ORBO™ 554 H2SO4 on Silica Gel (20/40) 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)