20032
ORBO™ 506 Activated Silica Gel (45/60) 300/150 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
ORBO™ Activated Silica Gel Tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
W,W,W separators
silica gel
Agency
NIOSH 2007
linha de produto
ORBO™
composição
Bed A, 300 mg
Bed B, 150 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 506
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
8 mm × 75 mm
Matriz
Activated silica gel
tamanho de partícula
45-60 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
- ORBO™ 506 Activated Silica Gel (45/60) 300/150 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)