Documentos Principais
20360
Supelco
ORBO 91 Carbosieve-SIII specially treated (60/80), 130/65 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
W,W,W separators
Nível de qualidade
Agency
OSHA 69,75,80,84,88,91,100,103,106,111,113
linha de produto
ORBO
composição
Bed A, 130 mg
Bed B, 65 mg
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 91
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 75 mm
Matriz
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS) (specially treated)
tamanho de partícula
20-45 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Carbosieve SIII is carbon molecular sieve type adsorbent is generally used for sampling of volatile organic compounds from atmosphere.[1]
Informações legais
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Water adsorption capacity of the solid adsorbents Tenax TA, Tenax GR, Carbotrap, Carbotrap C, Carbosieve SIII, and Carboxen 569 and water management techniques for the atmospheric sampling of volatile organic trace gases.
Helmig, Detlev, and Lee Vierling.
Analytical Chemistry, 67, 4380-4386 (1995)
Jhy-Charm Soo et al.
Annals of work exposures and health, 64(1), 96-105 (2019-12-02)
This study experimentally evaluates the performance of different sorbent tubes for sampling acetone vapor in workplace air. A dynamic atmosphere system produced an acetone alone and a mixture with other analytes containing ~73, 483, and 1898 µg acetone mass loading
Conteúdo relacionado
O monitoramento do ar é usado para medir o nível de poluentes do ar meio ambiente, e em ambientes industriais ou internos para avaliar a qualidade do ar de acordo com as normas estabelecidas pelas agências sanitárias e regulatórias.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Questions
  1. What is the expiration date for the product Orbo-91, an air monitoring tube used in several OSHA methods?
    1 answer
    1. The shelf life of the Orbo-91 active air monitoring tube is two years.